Kluczowe dokumenty
SBP3500015
Sigma-Aldrich
LRFN2 Blocking Peptide for SAB3500015
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
200 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Immunogen
14 amino acids near the carboxy terminus of human LRFN2.
Zastosowanie
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Powiązanie
This peptide blocks the action of antibody SAB3500015.