Kluczowe dokumenty
SBP3500012
Sigma-Aldrich
GNPDA2 Blocking Peptide for SAB3500012
Wybierz wielkość
0.05 MG
290,00 zł
290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.05 MG
290,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
synthetic
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
200 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Immunogen
8 aminokwasów w pobliżu końca karboksylowego ludzkiego GNPDA2.
Zastosowanie
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Powiązanie
Peptyd ten blokuje działanie przeciwciała SAB3500012.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)