Key Documents
SBP2007
Sigma-Aldrich
CAD (AB1) Blocking Peptide for PRS2007
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
synthetic
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
stężenie
200 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Immunogen
18 amino acids near the center of mouse CAD.
Zastosowanie
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Powiązanie
This peptide blocks the action of antibody PRS2007.