Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Recombinant:
expressed in Baculovirus infected High-5 cells
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in Baculovirus infected High-5 cells
form
liquid
concentration
5.0 mg/mL
color
off-white
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Preparaty błonowe do testów transportu pęcherzykowego (VT) są odpowiednie do ogólnych badań interakcji między transporterem leku a przepływem. Zarówno interakcje substratów, jak i inhibitorów mogą być oceniane przy użyciu pęcherzyków. Preparaty błonowe do testów ATPazy są odpowiednie do badań interakcji transportera lek-efflux w oparciu o oznaczanie aktywności ATPazy i mogą być stosowane do rozróżniania substratów i inhibitorów transportera. Membrany kontrolne o zerowej lub znacznie niższej aktywności transportera są dostępne zarówno dla testów transportu pęcherzykowego, jak i testów ATPazy.
Application
Membrany kontrolne o zerowej lub znacznie niższej aktywności transportera zapewniają odpowiednie kontrole ujemne zarówno dla testów transportu pęcherzykowego, jak i ATPazy. Odpowiednie membrany kontrolne wymagane do konkretnego testu można znaleźć na stronach szczegółowych poszczególnych produktów do testów transportu pęcherzykowego lub ATPazy.
Packaging
250 μL
Physical form
Dostarczane jako zamrożone pęcherzyki błonowe, zawierające 5 mg/ml białka błonowego, oznaczone objętością, numerem katalogowym (transporter) i datą produkcji.
Legal Information
Distributed for SOLVO Biotechnology, Inc.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?