Przejdź do
492028
NRG1-β1/HRG1-β1 ECD, ludzki, rekombinowany
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2490,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352203
Form:
lyophilized
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
2490,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥90% (SDS-PAGE)
Quality Segment
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤1.0 EU/μg protein Endotoxin
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinowana ludzka domena zewnątrzkomórkowa neureguliny 1-β1/hereguliny 1-β1 (NRG1-beta1/HRG1-beta1 ECD) składająca się z aminokwasów 2-246 i ulegająca ekspresji w E. coli. Wszystkie izoformy NRG1 zawierają domenę podobną do EGF (wariant β-splice), która służy do bezpośredniego wiązania się z receptorowymi kinazami tyrozynowymi ErbB3 lub ErbB4.
Biochem/physiol Actions
ED₅₀ = 2,5-12,5 ng/ml mierzone w teście proliferacji bez surowicy z użyciem ludzkich komórek gruczolakoraka piersi MCF7.
Physical form
Liofilizowany z 0,2 µm przefiltrowanego acetonitrylu, TFA, BSA.
Preparation Note
Odtworzyć 50 100 µg/ml za pomocą sterylnego PBS zawierającego ≥1% albuminy surowicy ludzkiej lub bydlęcej.
Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C) do krótkotrwałego przechowywania lub podzielić i zamrozić (-20°C) do długotrwałego przechowywania. Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze 4°C lub do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Buonanno, A. i G.D Fischbach 2001. Curr. Opin. Neurobiol.11, 287.
Adlkofer, K. and C. Lai 2000. Glia29, 104.
Garratt, A.N. et al., 2000. BioEssays22, 987.
Karey, K.P., et al. 1988. Cancer Res.48, 4083.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
324831GF316SRP0467
description
-
description
-
description
This Recombinant animal free human EGF is manufactured using all non-animal reagents.
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
form
solid
form
-
form
aqueous solution
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
impurities
≤1.0 EU/μg protein Endotoxin
impurities
<1.0 EU/μg Endotoxin (EU/μg EGF)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
impurities
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−70°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)