Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-932-0
NACRES:
NA.54
Specific activity:
≥35 unit/mg solid
Recombinant:
expressed in E. coli
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥35 unit/mg solid
storage temp.
−20°C
General description
Oksydaza 3-fosforanu glicerolu należy do cytoplazmatycznych enzymów katabolicznych wykorzystujących tlen. Jest to zwykle białko cytoplazmatyczne, obecne u M. pneumoniae. Jest wytwarzana z glicerofosfolipidów, które normalnie znajdują się w drogach oddechowych. Oksydaza 3-fosforanu glicerolu pomaga zredukować dwutlenek tlenu do wody/nadtlenku wodoru.
Other Notes
Jedna jednostka utlenia 1,0 mikromol 3-fosforanu L-glicerolu do fosforanu dihydroksyacetonu z wytworzeniem H2O2 na minutę przy pH 7,0 i temperaturze 37 stopni Celsjusza.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder | description lyophilized powder, ≥70 units/mg solid | description recombinant, expressed in E. coli | description lyophilized powder, ≥35 units/mg protein (biuret) |
| specific activity ≥35 unit/mg solid | specific activity ≥70 units/mg solid | specific activity ≥5 units/mg protein | specific activity ≥35 units/mg protein (biuret) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant expressed in E. coli | recombinant - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form solid | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?