Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 582,00 zł |
5 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
582,00 zł
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
solid
specific activity
≥5 units/mg protein
mol wt
120 kDa
storage temp.
−20°C
General description
Application
- as a reference enzyme in hydrogelpoly(carbamoylsulphonate) based immobilization for biosensor development
- as a component of pencil graphite electrode for biosensing L-glutamate
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli | description lyophilized powder, 400-2,000 units/mg protein | description Cholesterol Oxidase, Streptomyces sp. CAS 9028-76-6, is a native cholesterol oxidase that catalyzes the oxidation of cholesterol to cholesterone and hydrogen peroxide. | description lyophilized powder, ≥60 units/mg protein |
| specific activity ≥5 units/mg protein | specific activity 400-2,000 units/mg protein | specific activity ≥40 U/mg, ≥3 units/mg solid | specific activity ≥60 units/mg protein |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| form solid | form lyophilized powder | form lyophilized solid | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 120 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt 245 kDa |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutamate Oxidase from Streptomyces sp.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?