Przejdź do
G9888
Glycerol 3-phosphate Oxidase from Aerococcus viridans
lyophilized powder, ≥70 units/mg solid
Synonim(y):
sn-Glycerol 3-phosphate:oxygen 2-oxidoreductase, L-Glycerol 3-phosphate Oxidase, GPO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-932-0
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥70 units/mg solid
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥70 units/mg solid
composition
Protein, ≥60% Lowry
storage temp.
−20°C
Physical form
Lyophilized powder containing sucrose
Other Notes
One unit will oxidize 1.0 μmole of L-glycerol 3-phosphate to dihydroxyacetone phosphate with the formation of H2O2 per min at 37°C, at pH 8.1.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L9795SAE0051P4105
description
lyophilized powder, ≥70 units/mg solid
description
lyophilized powder
description
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
description
lyophilized powder, ≥35 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥70 units/mg solid
specific activity
-
specific activity
≥35 unit/mg solid
specific activity
≥35 units/mg protein (biuret)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
composition
Protein, ≥60% Lowry
composition
-
composition
-
composition
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)