Kluczowe dokumenty
SAB6010057
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-ERN1 (S724) antibody, clone 1F12, Rabbit Monoclonal
new
recombinant, expressed in HEK293F cells
Synonim(y):
Serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1, Endoplasmic reticulum-to-nucleus signaling 1, hIRE1p, Ire1-alpha, IRE1a, Serine/threonine-protein kinase, Endoribonuclease, ERN1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
rekombinowane
expressed in HEK 293 F cells
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F12, recombinant monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
150 kDa
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.6mg/ml
metody
ELISA: 2000:10000
flow cytometry: 1:50-1:200
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer724)
Opis ogólny
Senses unfolded proteins in the lumen of the endoplasmic reticulum via its N-terminal domain which leads to enzyme auto-activation (PubMed:9637683, PubMed:11175748, PubMed:12637535). The active endoribonuclease domain splices XBP1 mRNA to generate a new C-terminus, converting it into a potent unfolded-protein response transcriptional activator and triggering growth arrest and apoptosis (PubMed:24508390).
Immunogen
A synthesized peptide derived from human Phospho-ERN1 (S724)
Sekwencja
GRH-pS-FSR
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Przechowywanie i stabilność
Upon receipt, store at -20°C or -80°C. Avoid repeated freeze.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)