SAB5703039
Przeciwciało anty-fosfo-BRD4 (pThr204), klon 3V5R1, królicze monoklonalne
Synonim(y):
BRD4, CAP, HUNK1, HUNKI, MCAP, bromodomena zawierająca 4
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3V5R1, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
200 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1.00 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:1000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
ASTPP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BRD4(23476)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)