Kluczowe dokumenty
SAB5703037
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-BRD4 (pSer1083), klon 5B6X4, królicze monoklonalne
Synonim(y):
BRD4, CAP, HUNK1, HUNKI, MCAP, bromodomena zawierająca 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5B6X4, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
200 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1mg/mL
metody
western blot: 1:100 - 1:500
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
HQSPP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BRD4(23476)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest homologiczne do mysiego białka MCAP, które wiąże się z chromosomami podczas mitozy, oraz do ludzkiego białka RING3, kinazy serynowo-treoninowej. Każde z tych białek zawiera dwie bromodomeny, konserwowany motyw sekwencji, który może być zaangażowany w celowanie w chromatynę. Gen ten został uznany za cel translokacji t(15;19)(q13;p13.1) chromosomu 19, która definiuje raka górnych dróg oddechowych u młodych ludzi. Opisano dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu.
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S1083 ludzkiego BRD4 (NP_490597.1).
Zastosowanie
WB
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)