Kluczowe dokumenty
SAB5703032
Sigma-Aldrich
Anti-Tbx3 Antibody, clone 3G9F1, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
TBX3-ISO, UMS, XHL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3G9F1, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
80 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
1.18 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
SIPVPVPDGSSLLTTALPSMAAAAGPLDGKVAALAASPASVAVDSGSELNSRSSTLSSSSMSLSPKLCAEKEAATSELQSIQRLVSGLEAKPDRSRSASP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TBX3(6926)
Opis ogólny
This gene is a member of a phylogenetically conserved family of genes that share a common DNA-binding domain, the T-box. T-box genes encode transcription factors involved in the regulation of developmental processes. This protein is a transcriptional repressor and is thought to play a role in the anterior/posterior axis of the tetrapod forelimb. Mutations in this gene cause ulnar-mammary syndrome, affecting limb, apocrine gland, tooth, hair, and genital development. Alternative splicing of this gene results in three transcript variants encoding different isoforms; however, the full length nature of one variant has not been determined. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 644-743 of human Tbx3 (O15119).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)