SAB5703019
Anti-ABCE1 Antibody, clone 1N4I7, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
ABC38, OABP, RLI, RLI1, RNASEL1, RNASELI, RNS4I
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
1N4I7, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
67 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
1.50 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
AARVVKRFILHAKKTAFVVEHDFIMATYLADRVIVFDGVPSKNTVANSPQTLLAGMNKFLSQLEITFRRDPNNYRPRINKLNSIKDVEQKKSGNYFFLDD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCE1(6059)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1