Merck
SAB5702999
Sigma-Aldrich
Anti-CD155/PVR Antibody, clone 8A9R1, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CD155, HVED, NECL5, Necl-5, PVS, TAGE4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8A9R1, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
70 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GYDNNWYLGQNEATLTCDARSNPEPTGYNWSTTMGPLPPFAVAQGAQLLIRPVDKPINTTLICNVTNALGARQAELTVQVKEGPPSEHSGISRNAIIFLVL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PVR(5817)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a transmembrane glycoprotein belonging to the immunoglobulin superfamily. The external domain mediates cell attachment to the extracellular matrix molecule vitronectin, while its intracellular domain interacts with the dynein light chain Tctex-1/DYNLT1. The gene is specific to the primate lineage, and serves as a cellular receptor for poliovirus in the first step of poliovirus replication. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Oct 2008]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-350 of human CD155/PVR (P15151).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1