SAB5702998
Anti-UPF1/RENT1 Antibody, clone 5D5C4, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
HUPF1, NORF1, RENT1, pNORF1, smg-2
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5D5C4, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
140 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.4mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MSVEAYGPSSQTLTFLDTEEAELLGADTQGSEFEFTDFTLPSQTQTPPGGPGGPGGGGAGGPGGAGAGAAAGQLDAQVGPEGILQNGAVDDSVAKTSQLL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UPF1(5976)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1