SAB5702995
Anti-PKC epsilon Antibody, clone 8I8K4, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
PKCE, nPKC-epsilon
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8I8K4, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
82 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
0.94 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
RSRKFDEPRSRFYAAEVTSALMFLHQHGVIYRDLKLDNILLDAEGHCKLADFGMCKEGILNGVTTTTFCGTPDYIAPEILQELEYGPSVDWWALGVLMYEM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKCE(5581)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1