SAB5702992
Anti-Creatine kinase B type (CKB) Antibody, clone 1G10U9, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
B-CK, BCK, CKBB, HEL-211, HEL-S-29
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
1G10U9, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MPFSNSHNALKLRFPAEDEFPDLSAHNNHMAKVLTPELYAELRAKSTPSGFTLDDVIQTGVDNPGHPYIMTVGCVAGDEESYEVFKDLFDPIIEDRHGGY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CKB(1152)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1