Kluczowe dokumenty
SAB5702959
Sigma-Aldrich
Anti-RRM2 Antibody, clone 10Y6E4, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
R2, RR2, RR2M
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
10Y6E4, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.60 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
PITDPQQLQLSPLKGLSLVDKENTPPALSGTRVLASKTARRIFQEPTEPKTKAAAPGVEDEPLLRENPRRFVIFPIEYHDIWQMYKKAEASFWTAEEVDLSKDIQHWE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RRM2(6241)
Opis ogólny
This gene encodes one of two non-identical subunits for ribonucleotide reductase. This reductase catalyzes the formation of deoxyribonucleotides from ribonucleotides. Synthesis of the encoded protein (M2) is regulated in a cell-cycle dependent fashion. Transcription from this gene can initiate from alternative promoters, which results in two isoforms that differ in the lengths of their N-termini. Related pseudogenes have been identified on chromosomes 1 and X. [provided by RefSeq, Sep 2009]
Immunogen
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 10-117 of human RRM2 (P31350).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1