Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5702948
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-E-kadherynowe, klon 2Q9Y7, królicze monoklonalne
Synonim(y):
Arc-1, CD324, CDHE, ECAD, LCAM, UVO, CDH1, E-kadheryna
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2Q9Y7, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
135 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
1.00 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
PVEAGLQIPAILGILGGILALLILILLLLLFLRRRAVVKEPLLPPEDDTRDNVYYYDEEGGGEEDQDFDLSQLHRGLDARPEVTRNDVAPTLMSVPRYLPR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... CDH1(999)
Opis ogólny
Gen ten koduje klasyczną kadherynę z nadrodziny kadheryn. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu, z których co najmniej jeden koduje preproteinę, która jest przetwarzana proteolitycznie w celu wytworzenia dojrzałej glikoproteiny. To zależne od wapnia białko adhezyjne komórka-komórka składa się z pięciu zewnątrzkomórkowych powtórzeń kadheryny, regionu transbłonowego i wysoce konserwatywnego ogona cytoplazmatycznego. Mutacje w tym genie są skorelowane z rakiem żołądka, piersi, jelita grubego, tarczycy i jajnika. Uważa się, że utrata funkcji tego genu przyczynia się do progresji raka poprzez zwiększenie proliferacji, inwazji i/lub przerzutów. Ektodomena tego białka pośredniczy w adhezji bakterii do komórek ssaków, a domena cytoplazmatyczna jest wymagana do internalizacji. Gen ten jest obecny w klastrze genów z innymi członkami rodziny kadheryn na chromosomie 16.
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 700-800 ludzkiej E-kadheryny (NP_004351.1).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)