Kluczowe dokumenty
SAB5702927
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CC2D1A, klon 5Y6S6, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CC2D1A, FREUD-1, Freud-1/Aki1, MRT3, coiled-coil i domena C2 zawierająca 1A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5Y6S6, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
130 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
1.50 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
VLGTAQLKLDALEIACEVREILEVLDGRRPTGGRLEVMVRIREPLTAQQLETTTERWLVIDPVPAAVPTQVAGPKGKAPPVPAPARESGNRSARPLHSLSVLAFDQERLERKILALRQARRPVPPEVAQQYQDIMQRSQWQRAQLEQGGVGIRREYAAQLERQLQFYTEAARRLGNDGSRDAAKEALYRRNLVESELQRLRR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CC2D1A(54862)
Opis ogólny
Gen ten koduje represor transkrypcji, który wiąże się z konserwatywnym 14-bp elementem 5′-represorowym i reguluje ekspresję genu receptora 1A 5-hydroksytryptaminy (serotoniny) w komórkach neuronalnych. Wiązanie DNA i aktywność represora transkrypcji białka są hamowane przez wapń. Mutacja w tym genie powoduje niesyndromiczne upośledzenie umysłowe-3.
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 750-951 ludzkiego CC2D1A (Q6P1N0).
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)