Kluczowe dokumenty
SAB5702926
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MYH7B, klon 7W8J3, królicze monoklonalne
Synonim(y):
MHC14, MYH14, łańcuch ciężki miozyny 7B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7W8J3, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
226 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1.00 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
LAEQELLEATERLNLLHSQNTGLLNQKKKLEADLAQLSGEVEEAAQERREAEEKAKKAITDAAMMAEELKKEQDTSAHLERMKKTLEQTVRELQARLEEAEQAALRGGKKQVQKLEAKVRELEAELDAEQKKHAEALKGVRKHERRVKELAYQAEEDRKNLARMQDLVDKLQSKVKSYKRQFEEAEQQANTNLAKYRKAQHELDDAEERADMAETQANKLRARTRDALGPKHKE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYH7B(57644)
Opis ogólny
Cząsteczka miozyny II jest wielopodjednostkowym kompleksem składającym się z dwóch łańcuchów ciężkich i czterech łańcuchów lekkich. Gen ten koduje łańcuch ciężki miozyny II, która jest członkiem nadrodziny domen motorycznych. Łańcuch ciężki zawiera globularną domenę motoryczną, która katalizuje hydrolizę ATP i oddziałuje z aktyną, oraz domenę ogonową, w której sekwencje powtórzeń heptad promują dimeryzację poprzez oddziaływanie w celu utworzenia prętopodobnej alfa-helikalnej zwiniętej cewki. Ta podjednostka łańcucha ciężkiego jest miozyną wolnokurczliwą. Znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu, ale nie określono ich pełnej długości. [dostarczone przez RefSeq, Mar 2010].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1750-1983 ludzkiego MYH7B (A7E2Y1).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)