Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB5702910
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MGST1, klon 6A0S5, królicze monoklonalne
Synonim(y):
MGST1, GST12, MGST, MGST-I, mikrosomalna S-transferaza glutationu 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6A0S5, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
17 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.8 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MVDLTQVMDDEVFMAFASYATIILSKMMLMSTATAFYRLTRKVFANPEDCVAFGKGENAKKYLRTDDRVERVRRAHLNDLENIIPFLGIGLLYSLSGPDP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MGST1(4257)
Opis ogólny
Rodzina MAPEG (Membrane Associated Proteins in Eicosanoid and Glutathione metabolism) składa się z sześciu ludzkich białek, z których dwa są zaangażowane w produkcję leukotrienów i prostaglandyny E, ważnych mediatorów stanu zapalnego. Inni członkowie rodziny, wykazujący aktywność S-transferazy glutationowej i peroksydazy, są zaangażowani w obronę komórkową przed toksycznymi, rakotwórczymi i farmakologicznie aktywnymi związkami elektrofilowymi. Gen ten koduje białko, które katalizuje koniugację glutationu z elektrofilami i redukcję wodoronadtlenków lipidów. Białko to jest zlokalizowane w retikulum endoplazmatycznym i zewnętrznej błonie mitochondrialnej, gdzie uważa się, że chroni te błony przed stresem oksydacyjnym. Dla tego genu znaleziono kilka wariantów transkryptu, niektóre nie kodujące białka i niektóre kodujące białko.
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego MGST1 (P10620).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)