Merck
SAB5702905
Sigma-Aldrich
Anti-Olig3 Antibody, clone 9C1N3, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
OLIG3, Bhlhb7, bHLHe20, oligodendrocyte transcription factor 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9C1N3, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
29 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.50 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
HAANSVHPVHPILGGALSSGNASSPLSAASLPAIGTIRPPHSLLKAPSTPPALQLGSGFQHWAGLPCPCTICQMPPPPHLSALSTANMARLSAESKDLLK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... Olig3(167826)
Opis ogólny
May determine the distinct specification program of class A neurons in the dorsal part of the spinal cord and suppress specification of class B neurons.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 173-272 of human Olig3 (Q7RTU3).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1