SAB5702890
Anti-FAT10/UBD Antibody, clone 10A6T5, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
FAT10, GABBR1, UBD-3
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
10A6T5, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
22 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
2.80 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
KEKTIHLTLKVVKPSDEELPLFLVESGDEAKRHLLQVRRSSSVAQVKAMIETKTGIIPETQIVTCNGKRLEDGKMMADYGI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBD(10537)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1