Kluczowe dokumenty
SAB5702888
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PDK1/PDHK1, klon 5T6S8, królicze monoklonalne
Synonim(y):
PDK1, kinaza dehydrogenazy pirogronianowej 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5T6S8, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
49 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
1.00 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
STAPRPRVETSRAVPLAGFGYGLPISRLYAQYFQGDLKLYSLEGYGTDAVIYIKALSTDSIERLPVYNKAAWKHYNTNHEADDWCVPSREPKDMTTFRSA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDK1(5163)
Opis ogólny
Dehydrogenaza pirogronianowa (PDH) to mitochondrialny kompleks multienzymatyczny, który katalizuje oksydacyjną dekarboksylację pirogronianu i jest jednym z głównych enzymów odpowiedzialnych za regulację homeostazy paliw węglowodanowych u ssaków. Aktywność enzymatyczna jest regulowana przez cykl fosforylacji/defosforylacji. Fosforylacja PDH przez specyficzną kinazę dehydrogenazy pirogronianowej (PDK) powoduje inaktywację. Dla tego genu znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, czerwiec 2013].
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 337-436 ludzkiego PDK1/PDHK1 (NP_002601.1).
Zastosowanie
WB, IHC
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)