Kluczowe dokumenty
SAB5702878
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TFF1/pS2, klon 6P6R7, królicze monoklonalne
Synonim(y):
BCEI, D21S21, HP1.A, HPS2, pNR-2, pS2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6P6R7, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
13 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.70 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MATMENKVICALVLVSMLALGTLAEAQTETCTVAPRERQNCGFPGVTPSQCANKGCCFDDTVRGVPWCFYPNTIDVPPEEECEF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TFF1(7031)
Opis ogólny
Członkowie rodziny trefoil charakteryzują się posiadaniem co najmniej jednej kopii motywu trefoil, 40-aminokwasowej domeny, która zawiera trzy konserwowane disulfidy. Są to stabilne białka wydzielnicze ulegające ekspresji w błonie śluzowej przewodu pokarmowego. Ich funkcje nie są zdefiniowane, ale mogą chronić błonę śluzową przed urazami, stabilizować warstwę śluzu i wpływać na gojenie nabłonka. Ten gen, który ulega ekspresji w błonie śluzowej żołądka, był również badany ze względu na jego ekspresję w ludzkich nowotworach. Ten gen i dwa inne pokrewne geny z rodziny trefoil znajdują się w klastrze na chromosomie 21. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-84 ludzkiego TFF1/pS2 (P04155).
Zastosowanie
BŚ, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)