Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5702874
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-LI Cadherin/Cadherin-17, klon 9X2S3, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CDH16, HPT-1, HPT1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9X2S3, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
120 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1.5 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MILQAHLHSLCLLMLYLATGYGQEGKFSGPLKPMTFSIYEGQEPSQIIFQFKANPPAVTFELTGETDNIFVIEREGLLYYNRALDRETRSTHNLQVAALD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH17(1015)
Opis ogólny
Gen ten należy do nadrodziny kadheryn, genów kodujących zależne od wapnia, związane z błoną glikoproteiny. Kodowane białko jest podobne do kadheryny, składające się z regionu zewnątrzkomórkowego, zawierającego 7 domen kadheryny i regionu transbłonowego, ale pozbawionego konserwowanej domeny cytoplazmatycznej. Białko to jest składnikiem przewodu pokarmowego i przewodów trzustkowych, działając jako zależny od protonów jelitowy transporter peptydów w pierwszym etapie doustnego wchłaniania wielu ważnych medycznie leków na bazie peptydów. Białko to może również odgrywać rolę w morfologicznej organizacji wątroby i jelit. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, styczeń 2009].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiej LI Cadherin/Cadherin-17 (Q12864).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)