SAB5702867
Anti-SUMO2/3 Antibody, clone 6R8G7, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
HSMT3, SMT3B, SMT3H2, SUMO3, Smt3A
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6R8G7, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
17 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
1.65 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MADEKPKEGVKTENNDHINLKVAGQDGSVVQFKIKRHTPLSKLMKAYCERQGLSMRQIRFRFDGQPINETDTPAQLEMEDEDTIDVFQQQTGGVY
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SUMO2(6613)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1