SAB5702860
Anti-HSP70 Antibody, clone 5U9A0, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
HEL-S-103, HSP70-1, HSP70-1A, HSP70.1, HSP70I, HSP72, HSPA1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5U9A0, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
72 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.50 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:1000 - 1:1600
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
QVYEGERAMTKDNNLLGRFELSGIPPAPRGVPQIEVTFDIDANGILNVTATDKSTGKANKITITNDKGRLSKEEIERMVQEAEKYKAEDEVQRERVSAKNALESYAFNMKSAVEDEGLKGKISEADKKKVLDKCQEVISWLDANTLAEKDEFEHKRKELEQVCNPIISGLYQGAGGPGPGGFGAQGPKGGSGSGPTIEEVD
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPA1A(3303) , HSPA1B(3304)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)