Kluczowe dokumenty
SAB5702852
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-GSR, klon 2J5N9, królicze monoklonalne
Synonim(y):
HEL-75, HEL-S-122m
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2J5N9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
56 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.13 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
TVGLTEDEAIHKYGIENVKTYSTSFTPMYHAVTKRKTKCVMKMVCANKEEKVVGIHMQGLGCDEMLQGFAVAVKMGATKADFDNTVAIHPTSSEELVTLR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSR(2936)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny oksydoreduktaz nukleotydu pirydynowego klasy I. Enzym ten jest homodimeryczną flawoproteiną. Jest centralnym enzymem komórkowej obrony antyoksydacyjnej i redukuje utleniony disiarczek glutationu (GSSG) do formy sulfhydrylowej GSH, która jest ważnym przeciwutleniaczem komórkowym. Rzadkie mutacje w tym genie powodują dziedziczny niedobór reduktazy glutationowej. Znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, sierpień 2010].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 423-522 ludzkiego GSR (P00390).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)