Kluczowe dokumenty
SAB5702842
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PGAM1, klon 7V9H9, królicze monoklonalne
Synonim(y):
HEL-S-35, PGAM-B, PGAMA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7V9H9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
28 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.83mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MAAYKLVLIRHGESAWNLENRFSGWYDADLSPAGHEEAKRGGQALRDAGYEFDICFTSVQKRAIRTLWTVLDAIDQMWLPVVRTWRLNERHYGGLTGLNK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PGAM1(5223)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest mutazą, która katalizuje odwracalną reakcję 3-fosfoglicerynianu (3-PGA) do 2-fosfoglicerynianu (2-PGA) w szlaku glikolitycznym. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, listopad 2015].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego PGAM1 (P18669).
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)