SAB5702836
Anti-FHL2 Antibody, clone 0K9C7, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
AAG11, DRAL, FHL-2, SLIM-3, SLIM3
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
0K9C7, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
32 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.8 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
DCKDLSYKDRHWHEACFHCSQCRNSLVDKPFAAKEDQLLCTDCYSNEYSSKCQECKKTIMPGTRKMEYKGSSWHETCFICHRCQQPIGTKSFIPKDNQNFCVPCYEKQHAMQCVQCKKPITTGGVTYREQPWHKECFVCTACRKQLSGQRFTARDDFAYCLNCFCDLYAKKCAGCTNPISGLGGTKYISFEERQWHNDCFNCKKCSLSLVG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FHL2(2274)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1