Kluczowe dokumenty
SAB5702832
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-c-Maf, klon 1V7W3, królicze monoklonalne
Synonim(y):
AYGRP, CCA4, CTRCT21, c-MAF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
1V7W3, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
2.00 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
LNRQLRGVSKEEVIRLKQKRRTLKNRGYAQSCRFKRVQQRHVLESEKNQLLQQVDHLKQEISRLVRERDAYKEKYEKLVSSGFRENGSSSDNPSSPEFFM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAF(4094)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest wiążącym DNA czynnikiem transkrypcyjnym zawierającym suwak leucynowy, który działa jako homodimer lub heterodimer. W zależności od miejsca wiązania i partnera wiążącego, kodowane białko może być aktywatorem lub represorem transkrypcji. Białko to odgrywa rolę w regulacji kilku procesów komórkowych, w tym rozwoju embrionalnych komórek włókien soczewki, zwiększonej podatności komórek T na apoptozę i różnicowania terminalnego chondrocytów. Defekty tego genu są przyczyną zaćmy miażdżycowej o młodzieńczym początku, a także wrodzonej zaćmy cerulean 4 (CCA4). Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, styczeń 2010].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 274-373 ludzkiego c-Maf (O75444).
Zastosowanie
WB, IP
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)