Kluczowe dokumenty
SAB5702821
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw apolipoproteinie C3, klon 3T7Y5, królicze monoklonalne
Synonim(y):
APOCIII, HALP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3T7Y5, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
11 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.22 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MQPRVLLVVALLALLASARASEAEDASLLSFMQGYMKHATKTAKDALSSVQESQVAQQARGWVTDGFSSLKDYWSTVKDKFSEFWDLDPEVRPTSAVAA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APOC3(345)
Opis ogólny
Apolipoproteina C-III jest białkiem lipoprotein o bardzo niskiej gęstości (VLDL). APOC3 hamuje lipazę lipoproteinową i lipazę wątrobową; uważa się, że opóźnia katabolizm cząstek bogatych w trójglicerydy. Geny APOA1, APOC3 i APOA4 są ściśle powiązane zarówno w genomach szczurów, jak i ludzi. Geny A-I i A-IV są transkrybowane z tej samej nici, podczas gdy geny A-1 i C-III są transkrybowane konwergentnie. Wzrost poziomu apoC-III indukuje rozwój hipertriglicerydemii. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-99 ludzkiej apolipoproteiny C3 (P02656).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)