Kluczowe dokumenty
SAB5702813
Sigma-Aldrich
Anti-RORβ Antibody, clone 7J9T7, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
NR1F2, ROR-BETA, RZR-BETA, RZRB, bA133M9.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7J9T7, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
1.35 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MCENQLKTKADATAQIEVIPCKICGDKSSGIHYGVITCEGCKGFFRRSQQNNASYSCPRQRNCLIDRTNRNRCQHCRLQKCLALGMSRDAVKFGRMSKKQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RORB(6096)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a member of the NR1 subfamily of nuclear hormone receptors. It is a DNA-binding protein that can bind as a monomer or as a homodimer to hormone response elements upstream of several genes to enhance the expression of those genes. The encoded protein has been shown to interact with NM23-2, a nucleoside diphosphate kinase involved in organogenesis and differentiation, and to help regulate the expression of some genes involved in circadian rhythm. [provided by RefSeq, Feb 2014]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RORβ (Q92753).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)