SAB5702811
Anti-IGHD Antibody, clone 5M8U3, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
immunoglobulin heavy constant delta
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5M8U3, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
55 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
APTKAPDVFPIISGCRHPKDNSPVVLACLITGYHPTSVTVTWYMGTQSQPQRTFPEIQRRDSYYMTSSQLSTPLQQWRQGEYKCVVQHTASKSKKEIFRW
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGHD(3495)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1