SAB5702807
Anti-Caspase-3 p12 Antibody, clone 1P3B3, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CPP32,CPP32B,SCA-1,Active Caspase 3,CASP3,active Caspase-3,Caspase 3,Caspase-3 p12,caspase-3
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
1P3B3, monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
1
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
SGVDDDMACHKIPVEADFLYAYSTAPGYYSWRNSKDGSWFIQSLCAMLKQYADKLEFMHILTRVNRKVATEFESFSFDATFHAKKQIPCIVSMLTKELYFYH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CASP3(836)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1