Kluczowe dokumenty
SAB5702799
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-VCAM1, klon 7I1J9, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CD106,INCAM-100,VCAM1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7I1J9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
110 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
0.8 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
ETGDTVLKSIDGAYTIRKAQLKDAGVYECESKNKVGSQLRSLTLDVQGRENNKDYFSPELLVLYFASSLIIPAIGMIIYFARKANMKGSYSLVEAQKSKV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VCAM1(7412)
Opis ogólny
Gen ten należy do nadrodziny Ig i koduje sialoglikoproteinę na powierzchni komórek, wyrażaną przez śródbłonek aktywowany cytokinami. To białko błonowe typu I pośredniczy w adhezji leukocytów i komórek śródbłonka oraz transdukcji sygnału i może odgrywać rolę w rozwoju miażdżycy tętnic i reumatoidalnego zapalenia stawów. Dla tego genu opisano trzy alternatywnie splicowane transkrypty kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, grudzień 2010].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 640-739 ludzkiego VCAM1 (P19320).
Zastosowanie
BŚ, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)