Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5702787
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Phospho-RB(pSer780), klon 8R5F5, królicze monoklonalne
Synonim(y):
OSRC,PPP1R130,RB,p105-Rb,pRb,pp110,RB1,Rb
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8R5F5, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
106 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1.74 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
TLSPI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RB1(5925)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest negatywnym regulatorem cyklu komórkowego i było pierwszym odkrytym genem supresorowym nowotworu. Kodowane białko stabilizuje również konstytutywną heterochromatynę w celu utrzymania ogólnej struktury chromatyny. Aktywna, hipofosforylowana forma białka wiąże czynnik transkrypcyjny E2F1. Defekty w tym genie są przyczyną dziecięcego raka siatkówczaka (RB), raka pęcherza moczowego i mięsaka kościopochodnego. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S780 ludzkiego RB (P06400).
Zastosowanie
WB, IHC
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)