SAB5702778
Anti-CCR9 Antibody, clone 4F7Q6, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CC-CKR-9, CDw199, GPR-9-6, GPR28
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4F7Q6, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
42 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
1.5 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MTPTDFTSPIPNMADDYGSESTSSMEDYVNFNFTDFYCEKNNVRQFASHFLPPLYWLVFIVGALGNSLVILVYWYCTRVKTMTDMFLLNLAIADLLFLVT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCR9(10803)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1