Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5702776
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-DNA Ligase I, klon 0D6M4, królicze monoklonalne
Synonim(y):
LIG1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
0D6M4, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
130 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.27 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MQRSIMSFFHPKKEGKAKKPEKEASNSSRETEPPPKAALKEWNGVVSESDSPVKRPGRKAARVLGSEGEEEDEALSPAKGQKPALDCSQVS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LIG1(3978)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek ligaz DNA zależnych od ATP. Kodowane białko funkcjonuje w replikacji DNA, rekombinacji i procesie naprawy przez wycięcie zasady. Mutacje w tym genie prowadzące do niedoboru ligazy DNA I skutkują niedoborem odporności i zwiększoną wrażliwością na czynniki uszkadzające DNA. Zakłócenie tego genu może być również związane z różnymi nowotworami. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, styczeń 2014].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-91 ludzkiej ligazy DNA I (P18858).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)