SAB5702759
Anti-ARF1 Antibody, clone 0C5B3, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
ARF1, ADP-ribosylation factor 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
0C5B3, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
19 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.30 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GQDKIRPLWRHYFQNTQGLIFVVDSNDRERVNEAREELMRMLAEDELRDAVLLVFANKQDLPNAMNAAEITDKLGLHSLRH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARF1(375)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1