SAB5702754
Anti-AGL Antibody, clone 8V9K5, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
AGL, GDE, glycogen debranching enzyme
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8V9K5, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
175 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
1.20 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MGHSKQIRILLLNEMEKLEKTLFRLEQGYELQFRLGPTLQGKAVTVYTNYPFPGETFNREKFRSLDWENPTEREDDSDKYCKLNLQQSGSFQYYFLQGNE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AGL(178)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)