SAB5702744
Anti-MRP2/ABCC2 Antibody, clone 6L3Z6, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
ABC30, CMOAT, DJS, MRP2, cMRP
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6L3Z6, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
250 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.50 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
CLGRALLRKSKILVLDEATAAVDLETDNLIQTTIQNEFAHCTVITIAHRLHTIMDSDKVMVLDNGKIIECGSPEELLQIPGPFYFMAKEAGIENVNSTKF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCC2(1244)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1