SAB5702743
Anti-SKP1 Antibody, clone 10G5X5, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
EMC19, OCP-II, OCP2, SKP1A, TCEB1L, p19A
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
10G5X5, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
20 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.25 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
HHKDDPPPPEDDENKEKRTDDIPVWDQEFLKVDQGTLFELILAANYLDIKGLLDVTCKTVANMIKGKTPEEIRKTFNIKNDFTEEEEAQVRKENQWCEEK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SKP1(6500)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)