SAB5702738
Anti-LIN28A Antibody, clone 2S1I10, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CSDD1, LIN-28, LIN28, ZCCHC1, lin-28A
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2S1I10, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
26 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.70 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:10000 - 1:20000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MGSVSNQQFAGGCAKAAEEAPEEAPEDAARAADEPQLLHGAGICKWFNVRMGFGFLSMTARAGVALDPPVDVFVHQSKLHMEGFRSLKEGEAVEFTFKKS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LIN28A(79727)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1