Kluczowe dokumenty
SAB5702732
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-IGFBP2, klon 4B2G6, królicze monoklonalne
Synonim(y):
IBP2, IGF-BP53
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4B2G6, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
35 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.50 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
PCQQELDQVLERISTMRLPDERGPLEHLYSLHIPNCDKHGLYNLKQCKMSLNGQRGECWCVNPNTGKLIQGAPTIRGDPECHLFYNEQQEARGVHTQRMQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGFBP2(3485)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest jednym z sześciu podobnych białek wiążących insulinopodobne czynniki wzrostu I i II (IGF-I i IGF-II). Kodowane białko może być wydzielane do krwiobiegu, gdzie wiąże IGF-I i IGF-II z wysokim powinowactwem, lub może pozostać wewnątrzkomórkowe, oddziałując z wieloma różnymi ligandami. Wysoki poziom ekspresji tego białka sprzyja wzrostowi kilku rodzajów nowotworów i może być predyktorem szans na wyleczenie pacjenta. Dla tego genu znaleziono kilka wariantów transkryptu, jeden kodujący wydzielaną izoformę i inne kodujące niewydzielane izoformy. [dostarczone przez RefSeq, Sep 2015].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 226-325 ludzkiego IGFBP2 (P18065).
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)