Kluczowe dokumenty
SAB5702710
Sigma-Aldrich
Anti-KDM1 / LSD1 Antibody, clone 7R10X6, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
AOF2, BHC110, CPRF, KDM1, LSD1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7R10X6, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
110 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.40 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
APILLALVAGEAAGIMENISDDVIVGRCLAILKGIFGSSAVPQPKETVVSRWRADPWARGSYSYVAAGSSGNDYDLMAQPITPGPSIPGAPQPIPRLFFAGEHTIRNYPATV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KDM1A(23028)
Opis ogólny
This gene encodes a nuclear protein containing a SWIRM domain, a FAD-binding motif, and an amine oxidase domain. This protein is a component of several histone deacetylase complexes, though it silences genes by functioning as a histone demethylase. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Apr 2009]
Immunogen
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 700-811 of human KDM1 / LSD1 (O60341).
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1