SAB5702702
Anti-Troponin I1/TnI1 Antibody, clone 5K1U2, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
SSTNI, TNN1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5K1U2, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
22 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
0.95 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MPEVERKPKITASRKLLLKSLMLAKAKECWEQEHEEREAEKVRYLAERIPTLQTRGLSLSALQDLCRELHAKVEVVDEERYDIEAKCLHNTREIKDLKLKVMDLRGKFKRPPLRRVRVSADAMLRALLGSKHKVSMDLRANLKSVKKEDTEKERPVEVGDWRKNVEAMSGMEGRKKMFDAAKSPTSQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNNI1(7135)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1