Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
SAB5702701
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-IL11RA, klon 10Z3S9, królicze monoklonalne
Synonim(y):
IL11RA, CRSDA, podjednostka alfa receptora interleukiny-11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
10Z3S9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
1.5 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
EIPAWGQLHTQPEVEPQVDSPAPPRPSLQPHPRLLDHRDSVEQVAVLASLGILSFLGLVAGALALGLWLRLRRGGKDGSPKPGFLASVIPVDRRPGAPNL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL11RA(3590)
Opis ogólny
Interleukina 11 jest cytokiną pochodzącą z komórek zrębu, która należy do rodziny plejotropowych i redundantnych cytokin, które wykorzystują podjednostkę transdukującą gp130 w swoich receptorach o wysokim powinowactwie. Gen ten koduje receptor IL-11, który jest członkiem rodziny receptorów cytokin hematopoetycznych. Ten konkretny receptor jest bardzo podobny do rzęskowego czynnika neurotroficznego, ponieważ oba zawierają region zewnątrzkomórkowy o strukturze 2-domenowej składającej się z domeny podobnej do immunoglobuliny i domeny podobnej do receptora cytokin. Dla tego genu znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu.
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 323-422 ludzkiej IL11RA (Q14626).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)